51773
Desmethoxyyangonin
analytical standard
Synonyme(s) :
(E)-4-Methoxy-6-(2-phenylethenyl)-2H-pyran-2-one, 5,6-Dehydrokavain, Demethoxyyangonin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤5.0% water
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC1=CC(=O)OC(\C=C\c2ccccc2)=C1
InChI
1S/C14H12O3/c1-16-13-9-12(17-14(15)10-13)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3/b8-7+
Clé InChI
DKKJNZYHGRUXBS-BQYQJAHWSA-N
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable