Principaux documents
51599
Supelco
Spinosad
reference material
Synonyme(s) :
Mixture of Spinosyn A and Spinosyn D
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C42H71NO9/c1-10-27-12-11-13-35(52-38-17-16-34(43(5)6)25(4)49-38)24(3)39(45)33-21-31-29(32(33)22-37(44)51-27)15-14-26-19-28(20-30(26)31)50-36-18-23(2)40(46-7)42(48-9)41(36)47-8/h23-36,38,40-42H,10-22H2,1-9H3
Clé InChI
RQOIAWYOVOXMST-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable