Principaux documents
1.16738
Supelco
1-méthoxy-2-propanol
EMPLURA®
Synonyme(s) :
1-méthoxy-2-propanol
1 L
91,60 $
25 L
1 110,00 $
190 L
6 700,00 $
91,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
91,60 $
25 L
1 110,00 $
190 L
6 700,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
203-539-1
Nomenclature NACRES :
NB.21
91,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
11.5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Essai
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
287 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
11000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.7-11.5 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Impuretés
≤0.002% Free acid (as C2H5COOH)
≤0.1% Water
≤0.29% 2-Methoxypropan-1-ol (GC)
≤100 ppb Fe (Iron)
≤1000 ppb Na (Sodium)
≤20 ppb Al (Aluminium)
≤20 ppb Cu (Copper)
≤20 ppb Ni (Nickel)
≤20 ppb Zn (Zinc)
≤50 ppb Ca (Calcium)
≤50 ppb K (Potassium)
pH
4-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pb
120 °C/1013 mbar
Pf
-97 °C
Température de transition
flash point 31 °C
Densité
0.92 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES 
O(CC(O)C)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
EMPLURA®
EMPLURA® est notre alternative économique aux qualités de grande pureté. Avec EMPLURA, nous proposons une gamme de solvants destinée à diverses applications de base des industries non réglementées et pour les applications moins exigeantes, le travail de préparation en laboratoire et les applications de nettoyage. Les solvants EMPLURA présentent des spécifications suffisantes pour les paramètres les plus importants.
Application
  • Insights into the mechanism of the solvolysis of propylene oxide over titanium silicalite-1: a theoretical study : cette recherche propose une exploration théorique des mécanismes de solvolyse de l'oxyde de propylène, modulés par la silicalite-1 de titane, apportant un éclairage précieux sur les procédés catalytiques impliquant des composés organiques volatils similaires (Qin et al., 2023).
  • Measuring the quantity of harmful volatile organic compounds inhaled through masks : cette étude évalue les niveaux de composés organiques volatils nocifs, notamment le 1-méthoxy-2-propanol, inhalés à travers différents types de masques, mettant en lumière les risques potentiels pour la santé et l'efficacité des masques à bloquer les vapeurs organiques (Ryu and Kim, 2023).
Remarque sur l'analyse
Pureté (GC)≥ 99,5 % (a/a)2-méthoxypropan-1-ol (GC)≤ 0,29 % (a/a)Identité (IR)test réussiAcide libre (sous forme de C₂H₅COOH)≤ 0,002 %Al (Aluminium)≤ 20 ppbCa (Calcium)≤ 50 ppbCu (Cuivre)≤ 20 ppbFe (Fer)≤ 100 ppbK (Potassium)≤ 50 ppbNa (Sodium)≤ 1 000 ppbNi (Nickel)≤ 20 ppbZn (Zinc)≤ 20 ppbEau≤ 0,1 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup