Principaux documents
46830
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzyl chloride
purum, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.57
Beilstein:
742272
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.513 (lit.)
n20/D 1.513
pb
82 °C/26 mmHg (lit.)
Densité
1.207 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
Clé InChI
IZXWCDITFDNEBY-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Esakkiammal Sudha Esakkimuthu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(14) (2020-07-18)
Lignin is an aromatic biopolymer derived from lignocellulosic biomass. Providing a comprehensive structural analysis of lignin is the primary motivation for the quantification of various functional groups, with a view to valorizing lignin in a wide range of applications. This