41865
Fipronil-desulfinyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carbonitrile
476,00 $
About This Item
476,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥94.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
carbon content, 37.04%
hydrogen content, 1.04%
nitrogen content, 14.4%
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
189-190 °C
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Nc1c(c(nn1-c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F)C#N)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H4Cl2F6N4/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)9(5)24-10(22)8(12(18,19)20)7(3-21)23-24/h1-2H,22H2
Clé InChI
JWKXVHLIRTVXLD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Produits recommandés
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.