46426
S-Hydroprene
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Ethyl 3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate
291,00 $
About This Item
291,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CCOC(=O)\C=C(C)\C=C\C[C@@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C17H30O2/c1-6-19-17(18)13-16(5)12-8-11-15(4)10-7-9-14(2)3/h8,12-15H,6-7,9-11H2,1-5H3/b12-8+,16-13+/t15-/m0/s1
Clé InChI
FYQGBXGJFWXIPP-OJROSNHMSA-N
Catégories apparentées
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves