45984
2-Methyl-5-nitroaniline
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Amino-4-nitrotoluene, 5-Nitro-o-toluidine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
103-106 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,8H2,1H3
Clé InChI
DSBIJCMXAIKKKI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges