45709
2,4,5-T-2-ethylhexyl ester
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Ethylhexyl (2,4,5-trichlorophenoxy)acetate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)COc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C16H21Cl3O3/c1-3-5-6-11(4-2)9-22-16(20)10-21-15-8-13(18)12(17)7-14(15)19/h7-8,11H,3-6,9-10H2,1-2H3
Clé InChI
MNELUOHPQMJXGU-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?