45694
Triadimenol A
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
(αR,βS)-rel−α-tert-Butyl-β-(4-chlorophenoxy)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Description
isomer A, both enantiomers
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C)(C)[C@@H](O)[C@H](Oc1ccc(Cl)cc1)n2cncn2
InChI
1S/C14H18ClN3O2/c1-14(2,3)12(19)13(18-9-16-8-17-18)20-11-6-4-10(15)5-7-11/h4-9,12-13,19H,1-3H3/t12-,13-/m0/s1
Clé InChI
BAZVSMNPJJMILC-STQMWFEESA-N
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chromatograms
application for HPLCActive Filters