Key Documents
45692
Supelco
2,4,5-TP methyl ester
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Methyl 2-(2,4,5-trichlorophenoxy)propionate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H9Cl3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.54
Numéro Beilstein :
2135850
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(C)Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C10H9Cl3O3/c1-5(10(14)15-2)16-9-4-7(12)6(11)3-8(9)13/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
YTAXYXOJOYIQQO-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable