Key Documents
45656
Supelco
Roténone
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H22O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.42
Numéro Beilstein :
6773081
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
210-220 °C/0.5 mmHg (lit.)
Pf
159-164 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
COc1cc2OCC3Oc4c5C[C@@H](Oc5ccc4C(=O)C3c2cc1OC)C(C)=C
InChI
1S/C23H22O6/c1-11(2)16-8-14-15(28-16)6-5-12-22(24)21-13-7-18(25-3)19(26-4)9-17(13)27-10-20(21)29-23(12)14/h5-7,9,16,20-21H,1,8,10H2,2-4H3/t16-,20-,21+/m1/s1
Clé InChI
JUVIOZPCNVVQFO-HBGVWJBISA-N
Description générale
Rotenone is a contact insecticide and a slow stomach poison, extremely potent against many insects. It is widely used against Varroa Jacobsoni mite, affecting colonies of honey bees.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Rotenone may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in raw honey samples and biological samples using different chromatography techniques.
Actions biochimiques/physiologiques
La roténone est un inhibiteur de la chaîne mitochondriale de transport d'électrons au niveau du complexe nicotinamide-adénine-dinucléotide (NADH):ubiquinone oxydoréductase. Elle est facilement absorbée à travers l'exosquelette des arthropodes, mais mal absorbée via la peau ou le tractus gastro-intestinal des mammifères. La roténone agit comme un agent neurotoxique qui provoque une pathologie de type Parkinson pouvant servir de modèle animal pour étudier l'étiologie et les interventions de cette maladie. Le principal mécanisme d'action de la roténone consiste à inhiber le complexe I, puis à générer un stress oxydatif et des dommages oxydatifs. Du fait de sa lipophilie, la roténone pénètre facilement dans le cerveau, où elle se fixe au complexe I mitochondrial de la chaîne de transport d'électrons (CTE) et l'inhibe.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Botanical Pesticides in Agriculture, 983(1-2), 43-50 (1996)
Determination of rotenone in river water utilizing packed capillary column switching liquid chromatography with UV and time-of-flight mass spectrometric detection
Holm A, et al.
Journal of Chromatography A, 983(1-2), 43-50 (2003)
Jun Matsumoto et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 52(1), 164-170 (2007-10-24)
Alveolar echinococcosis, which is due to the massive growth of larval Echinococcus multilocularis, is a life-threatening parasitic zoonosis distributed widely across the northern hemisphere. Commercially available chemotherapeutic compounds have parasitostatic but not parasitocidal effects. Parasitic organisms use various energy metabolic
Determination of rotenone residues in raw honey by solid-phase extraction and high-performance liquid chromatography
Jimenez.JJ, et al.
Journal of Chromatography A, 871(1-2), 67-73 (2000)
M Tasselli et al.
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, 25(3), e183-e193 (2013-01-04)
The systemic rotenone model of Parkinson's disease (PD) accurately replicates many aspects of the pathology of human PD, especially neurodegeneration of the substantia nigra and lesions in the enteric nervous system (ENS). Nevertheless, the precise effects of oral rotenone on