45463
Diuron
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea
51,70 $
About This Item
51,70 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CN(C)C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H10Cl2N2O/c1-13(2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)
Clé InChI
XMTQQYYKAHVGBJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon