448516
2-Pentanone
ReagentPlus®, ≥99%, purified by redistillation
Synonyme(s) :
Methyl propyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
27 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
941 °F
Produit purifié par
redistillation
Limite d'explosivité
8.2 %
Indice de réfraction
n20/D 1.39 (lit.)
pb
101-105 °C (lit.)
Pf
−78 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 72.6 g/L at 20 °C
Densité
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
46.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
8 °C - closed cup