44108
(E)-3-Methylglutaconic acid
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2E)-3-Methyl-2-pentenedioic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Pf
137-143 °C
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H8O4/c1-4(2-5(7)8)3-6(9)10/h2H,3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/b4-2+
Clé InChI
WKRBKYFIJPGYQC-DUXPYHPUSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)