Documents
43767
Sigma-Aldrich
2,2′-Dithiodianiline
technical, ≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,2′-Diaminodiphenyl disulfide, Bis(2-aminophenyl) disulfide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H12N2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.37
Numéro Beilstein :
914032
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Pureté
≥95% (HPLC)
Pf
90-95 °C
Chaîne SMILES 
Nc1ccccc1SSc2ccccc2N
InChI
1S/C12H12N2S2/c13-9-5-1-3-7-11(9)15-16-12-8-4-2-6-10(12)14/h1-8H,13-14H2
Clé InChI
YYYOQURZQWIILK-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2