437557
Acétonitrile
≥99.5%, ACS reagent, suitable for solid phase extraction (SPE)
Synonyme(s) :
ACN, Cyanométhane, Cyanure de méthyle, Éthylnitrile
About This Item
Produits recommandés
product name
Acétonitrile, ≥99.5%, ACS reagent
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.41 (vs air)
Pression de vapeur
72.8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
973 °F
Limite d'explosivité
16 %
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Impuretés
≤0.3% water
≤0.6 μeq/g Titr. base
≤8 μeq/g Titr. acid
Résidus d'évap.
≤0.005%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.344 (lit.)
Point d'ébullition
81-82 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
Densité
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Organic synthesis
- Liquid-liquid extraction, solid-phase extraction or microextraction.
- Spectrophotometric and fluorimetric techniques.
- Electrolytes in lithium-ion batteries
- Determination of pKa values of organic superbases using the isodensity polarization continuum model (IPCM).
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?