428663
AmberChrom™ 50WX4 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 50-100 mesh
About This Item
Produits recommandés
product name
Dowex 50WX4 hydrogen form, hydrogen form, 50-100 mesh
Description
cross-linkage 4%
Niveau de qualité
Forme
beads
Humidité
64-72%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Groupe de la matrice active
sulfonic acid functional group
Taille des particules
50-100 mesh
Capacité
1.1 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
cation exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Clé InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- to investigate the effect of particle size on drug loading and release profiles
- for conversion of D,L-glyceraldehyde 3-phosphate diethyl acetal (barium salt) on treatment with boiling water to free aldehyde D,L-glyceraldehyde 3-phosphate
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?