Documents
44462
Supelco
AmberChrom 50WX2 Ion Exchange Resin
sodium form, 100-200 mesh
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
AmberChrom 50WX2, Na+-form, 100-200 mesh
Forme
beads
Réticulation
2 % cross-linked
Technique(s)
LPLC: suitable
Perte
~75% loss on drying, 110 °C
Matrice
styrene-divinylbenzene
Groupe de la matrice active
sulfonic acid functional group
Taille des particules
100-200 mesh
Capacité
0.6 meq/mL
Technique de séparation
cation exchange
InChI
1S/C10H11.C10H10.C8H8.Na/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3,5-8H,1-2,4H2;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;/q-1;;;+1
Clé InChI
NEQWAZPDMBONCG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Informations légales
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2