424455
Resorufin
Dye content 95 %
Synonyme(s) :
7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one, NSC 12097
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, 95%
Pf
>300 °C (lit.)
λmax
573 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O=C(C=C1)C=C2C1=NC3=CC=C(O)C=C3O2
InChI
1S/C12H7NO3/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9/h1-6,14H
Clé InChI
HSSLDCABUXLXKM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3