Principaux documents
42224
Supelco
4-Nitrophénol
certified reference material, TraceCERT®
Synonyme(s) :
p-Nitrophenol
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.11
Beilstein:
1281877
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.6 mmHg ( 120 °C)
Gamme de produits
TraceCERT®
Forme
crystalline
Température d'inflammation spontanée
541 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
pb
279 °C (lit.)
Pf
110-115 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES 
O=N(C1=CC=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
Clé InChI
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney,Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
336.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
169.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2