41679
Glyceryl trioleate
analytical standard
Synonyme(s) :
(9Z)9-Octadecenoic acid 1,2,3-propanetriyl ester, 1,2,3-Tri(cis-9-octadecenoyl)glycerol, Glycerol trioleate, Glycerol triolein, Oleic acid triglyceride, Oleic triglyceride, TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:1(9Z)), Triolein
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤1.0% water
Indice de réfraction
n20/D 1.468-1.470
Point d'ébullition
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
0.91 g/mL (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Groupe fonctionnel
ester
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-
Clé InChI
PHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Point d'éclair (°F)
626.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
330.0 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?