Principaux documents
646253
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(oleate-1,2,3,7,8,9,10-13C7)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
Triolein-1,2,3,7,8,9,10-13C7
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C21C36H104O6
Poids moléculaire :
906.28
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
pb
235-240 °C (lit.)
Densité
0.931 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+24
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCC[13CH2]CC\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](=O)OCC(CO[13C](=O)[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/CC[13CH2]CCCCC)O[13C](=O)[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/CC[13CH2]CCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i16+1,17+1,18+1,25+1,26+1,27+1,28+1,29+1,30+1,31+1,32+1,33+1,34+1,35+1,36+1,46+1,47+1,48+1,49+1,50+1,51+1,55+1,56+1,57+1
Clé InChI
PHYFQTYBJUILEZ-LKNQKLGGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable