Documents
40998
Sigma-Aldrich
3-(N,N-Dimethyloctylammonio)propanesulfonate inner salt
purum, ≥95.0% (N)
Synonyme(s) :
Octyl sulfobetaine, SB3-8
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3-
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.44
Numéro Beilstein :
3962489
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
Description
zwitterionic
Qualité
purum
Pureté
≥95.0% (N)
Impuretés
≤5% water
CMC
330 mM (20-25°C)
Pf
171-174 °C
212-215 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C13H29NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-11-14(2,3)12-10-13-18(15,16)17/h4-13H2,1-3H3
Clé InChI
QZRAABPTWGFNIU-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Zwitterionic detergent employed in capillary zone electrophoresis, CZE
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
M. Senda et al.
Journal of High Resolution Chromatography, 15, 778-778 (1992)