39421
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
DMAC, DMACA
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98.0% (HPLC)
Pf
138-140 °C (lit.)
138-141 °C
Solubilité
chloroform/ethanol (1:1): 50 mg/mL, clear to very faintly turbid, yellow to deep red
Chaîne SMILES
CN(C)c1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C11H13NO/c1-12(2)11-7-5-10(6-8-11)4-3-9-13/h3-9H,1-2H3/b4-3+
Clé InChI
RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable