8.00849
Ethanolamine
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethanolamine, 2-Aminoethanol, Monoethanolamine
33,20 $
About This Item
33,20 $
Pression de vapeur
0.5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
410 °C
Puissance
1515 mg/kg LD50, oral (Rat)
1025 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
3.4-27 % (v/v)
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Viscosité cinématique
20 cSt(23 °C)
pb
171 °C/1013 hPa
Pf
10.5 °C
Température de transition
flash point 92.5 °C
Densité
1.02 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
Clé InChI
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Application
- Advancements in cyclotide structure and activity: Ethanolamine is explored within the context of reconstructing pseudo-ancestral cyclotides, which offers new insights into peptide stability and potential pharmaceutical applications (Jiang et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.016
Water (K. F.): ≤ 0.25 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup