Documents
37903
Supelco
Fentrazamide
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
4-(2-Chlorophenyl)-N-cyclohexyl-N-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazole-1-carboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H20ClN5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.82
Numéro Beilstein :
11322103
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCN(C1CCCCC1)C(=O)N2N=NN(C2=O)c3ccccc3Cl
InChI
1S/C16H20ClN5O2/c1-2-20(12-8-4-3-5-9-12)15(23)22-16(24)21(18-19-22)14-11-7-6-10-13(14)17/h6-7,10-12H,2-5,8-9H2,1H3
Clé InChI
LLQPHQFNMLZJMP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)