Principaux documents
372021
Sigma-Aldrich
2,3,6,7,10,11-Hexamethoxytriphenylene
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H24O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Chaîne SMILES 
COc1cc2c(cc1OC)c3cc(OC)c(OC)cc3c4cc(OC)c(OC)cc24
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable