Principaux documents
37098
Supelco
Methoxychlor-d14 (bis(4-methoxyphenyl-d7))
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
1,1,1-Trichloro-2,2-bis-(p-methoxy-d3-phenyl-d4)ethane, 2,2-Bis(4-methoxy-d3-phenyl-d4)-1,1,1-trichloroethane, Methoxychlor-d14
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16D14HCl3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
77101502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
[2H]C1=C([2H])C(C(C(Cl)(Cl)Cl)C2=C([2H])C([2H])=C(OC([2H])([2H])[2H])C([2H])=C2[2H])=C([2H])C([2H])=C1OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H15Cl3O2/c1-20-13-7-3-11(4-8-13)15(16(17,18)19)12-5-9-14(21-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
Clé InChI
IAKOZHOLGAGEJT-DDAUHAMOSA-N
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable