37063
Special indicator paper
pH 5.5-9.0
Synonyme(s) :
Indicator paper, special
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
non-bleeding: no
refill: no
pH
5.5-9.0
Adéquation
corresponds for shade of color acc. to scale
Application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial hygiene
Méthode de détection
colorimetric
Description générale
Application
Conditionnement
roll with approx. 5 m