36504
Fenazaflor
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1nc2cc(Cl)c(Cl)cc2n1C(=O)Oc3ccccc3
InChI
1S/C15H7Cl2F3N2O2/c16-9-6-11-12(7-10(9)17)22(13(21-11)15(18,19)20)14(23)24-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
Clé InChI
ISVQSVPUDBVFFU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>212.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 100 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves