35914
Chlordiméforme hydrochloride
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Chlorodiméforme hydrochloride, Chlorophénamidine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CN(C)\C=N\c1ccc(Cl)cc1C
InChI
1S/C10H13ClN2.ClH/c1-8-6-9(11)4-5-10(8)12-7-13(2)3;/h4-7H,1-3H3;1H/b12-7+;
Clé InChI
WZFNZVJGDCKNME-RRAJOLSVSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges