45945
Isopropylamine
anhydrous, analytical standard
Synonyme(s) :
2-Aminopropane
107,00 $
About This Item
107,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
anhydrous
Densité de vapeur
2.04 (vs air)
Pression de vapeur
9.2 psi ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
755 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
10.4 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.374 (lit.)
pb
33-34 °C (lit.)
Densité
0.688 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)N
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3
Clé InChI
JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
<-13.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
<= -25 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles