34885-M
Méthanol
≥99.9%, gradient grade, suitable for HPLC
Synonyme(s) :
Alcool méthylique
About This Item
Produits recommandés
product name
Méthanol, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
Qualité
gradient grade
Densité de vapeur
1.11 (vs air)
Pression de vapeur
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.9%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
725 °F
Limite d'explosivité
36 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
KMnO4 red. matter (as O), in accordance
≤0.0005% free alkali (as NH3)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone (GC)
≤0.001% formaldehyde
≤0.02% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365nm
Résidus d'évap.
<0.0003%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.329 (lit.)
Point d'ébullition
64.7 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Gradient HPLC
≤2 mAU at 230 nm
≤5 mAU at 254 nm
Absorption
in accordance
Absorption UV
λ: 210 nm Amax: 0.50
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.15
λ: 235 nm Amax: 0.10
λ: 240 nm Amax: 0.05
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 400 nm Amax: 0.01
Format
neat
Chaîne SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Il peut être utilisé dans les cas suivants :
- Essai sur les cellules CFU-C (colony forming unit-fibroblast) parmi les cellules mononucléées de moelle osseuse.
- Comme solvant pour la préparation d′extraits d′hyphes d′Aspergillus afin d′estimer la gliotoxine par HPLC en phase inverse.
- Études d′immunofluorescence.
- Dans la composition d′un éluant afin d′isoler, par HPLC en phase inverse à appariement d′ions, des nucléotides et leurs produits de décomposition.
Conditionnement
Notes préparatoires
Autres remarques
- La production de la référence 34885-6X1L-M cessera bientôt. Veuillez vous reporter sur la référence 34885-1L-M (en flacon individuel) qui est physiquement identique et possède exactement les mêmes spécifications.
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?