342823
Magnesium oxide
≥99%, fused, -40 mesh
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Forme
fused
Taille des particules
-40 mesh
Pf
2852 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
Clé InChI
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Autres remarques
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable