Principaux documents
33891
Supelco
PCB Test solution 14 for ECD
10 μg/mL in heptane, analytical standard
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
10 μg/mL in heptane
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2