113808
1,3-Dichlorobenzene
98%
Synonyme(s) :
m-Dichlorobenzene
63,30 $
About This Item
63,30 $
Produits recommandés
Pression de vapeur
5 mmHg ( 38.8 °C)
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.546 (lit.)
pb
172-173 °C (lit.)
Pf
−25-−22 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 1.23 mg/L
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
Densité
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Clc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
Clé InChI
ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67.0 °C - closed cup