Principaux documents
32985
Supelco
Penicillin G-d7
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Benzylpenicilline-d7
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23D7H26N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
454.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
CCN1CCCCC1.[2H]c2c([2H])c([2H])c(c([2H])c2[2H])C([2H])([2H])C(=O)N[C@H]3[C@H]4SC(C)(C)[C@@H](N4C3=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.C7H15N/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);2-7H2,1H3/t11-,12+,14-;/m1./s1/i3D,4D,5D,6D,7D,8D2;
Clé InChI
KLNSFLVJJKLEDK-RSWIJXEESA-N
Description générale
Chemical structure: ß-lactam
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable