32862
3-Methyl-2-quinoxalinecarboxylic acid
VETRANAL®, analytical standard
1 050,00 $
About This Item
1 050,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Essai
≥99.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cc1nc2ccccc2nc1C(O)=O
InChI
1S/C10H8N2O2/c1-6-9(10(13)14)12-8-5-3-2-4-7(8)11-6/h2-5H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
BJPNADFNSANIPF-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3