32825
Clenpenterol hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(1,1-dimethylpropylamino)ethanol hydrochloride
324,00 $
About This Item
324,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CCC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H20Cl2N2O.ClH/c1-4-13(2,3)17-7-11(18)8-5-9(14)12(16)10(15)6-8;/h5-6,11,17-18H,4,7,16H2,1-3H3;1H
Clé InChI
HJGDYFOIRCZBLH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable