32576
Cimbuterol
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-Amino-5-(2-tert-butylamino-1-hydroxyethyl)benzonitrile
317,00 $
About This Item
317,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(N)c(c1)C#N
InChI
1S/C13H19N3O/c1-13(2,3)16-8-12(17)9-4-5-11(15)10(6-9)7-14/h4-6,12,16-17H,8,15H2,1-3H3
Clé InChI
YKKQAXQGZIBJFS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Pig liver, kidney and muscle samples by ultra-performance liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (UPLC-ESI-MS/MS).[2]
- Bovine and porcine urine, feed and hair samples by LC-ESI-MS/MS.[1]
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Using an Ascentis® Express F5 HPLC column, this study separates 11 β-agonists in pork by LC-MS/MS in under 8 minutes with excellent recovery and precision.