32707
4-(2-Ethyl-1-methylhexyl)phenol
analytical standard
Synonyme(s) :
3E2-Nonylphenol isomer, 4-(3-Ethyl-2-heptyl)phenol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCC(CC)C(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C15H24O/c1-4-6-7-13(5-2)12(3)14-8-10-15(16)11-9-14/h8-13,16H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
GSSYEGRAMDNVJA-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter