32432
Dimefluthrin
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COCc1c(F)c(F)c(COC(=O)C2C(\C=C(/C)C)C2(C)C)c(F)c1F
InChI
1S/C19H22F4O3/c1-9(2)6-12-13(19(12,3)4)18(24)26-8-11-16(22)14(20)10(7-25-5)15(21)17(11)23/h6,12-13H,7-8H2,1-5H3
Clé InChI
OOWCJRMYMAMSOH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Indoor air samples by gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS) operating in negative chemical ionization (NCI) mode.[1]
- Agricultural sediment samples by GC/MS.[2]
Informations légales
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable