Principaux documents
32137
Supelco
Butyl 4-hydroxybenzoate-(ring-13C6)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
4-Hydroxybenzoic acid-(ring-13C6) n-butyl ester, Butyl paraben-(ring-13C6)
25 MG
7 370,00 $
7 370,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
7 370,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6C5H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
7 370,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3/i4+1,5+1,6+1,7+1,9+1,10+1
Clé InChI
QFOHBWFCKVYLES-PXKSRZEUSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable