31713
Fenhexamid
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
N-(2,3-Dichloro-4-hydroxyphenyl)-1-methylcyclohexanecarboxamide
191,00 $
About This Item
191,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CC1(CCCCC1)C(=O)Nc2ccc(O)c(Cl)c2Cl
InChI
1S/C14H17Cl2NO2/c1-14(7-3-2-4-8-14)13(19)17-9-5-6-10(18)12(16)11(9)15/h5-6,18H,2-4,7-8H2,1H3,(H,17,19)
Clé InChI
VDLGAVXLJYLFDH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Fruits using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).[3]
- Tomatoes, grape and wine samples using high-performance liquid chromatography coupled with ultraviolet detector and gas chromatography (GC) coupled with detectors such as nitrogen–phosphorus detector (NPD), electron capture detector (ECD) and ion trap mass spectrometry (ITMS).[4]
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable