31564
Acrylonitrile
analytical standard
Synonyme(s) :
Vinyl cyanide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
stabilized
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.83 (vs air)
Pression de vapeur
86 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥98% (GC)
Température d'inflammation spontanée
897 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
17 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.391 (lit.)
Point d'ébullition
77 °C (lit.)
Pf
−83 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
Clé InChI
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
23.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?