31434-M
Chlorure de sodium
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5%
Synonyme(s) :
Halite, NaCl
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Agence
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
1 hPa ( 865 °C)
Essai
≥99.5%
Forme
solid
Impuretés
acidity or alkalinity, complies
≤0.0001% hexacyanoferrate(II)
≤0.005% free acid (as HCl)
≤0.005% free alkali (as NaOH)
≤0.005% in water insoluble matters
≤0.01% Mg, alkaline earth metals (as Ca)
≤10 mg/kg total nitrogen (N)
Perte
≤0.2% loss on drying, 130 °C
pH
5.0-8.0 (25 °C, 5%)
Pf
801 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
Traces d'anions
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤30 mg/kg
iodide (I-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤0.00002%
As: ≤0.00005%
Ba: ≤0.001%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
heavy metals: ≤3 mg/kg (by ICP-OES)
Adéquation
complies for appearance of solution
Chaîne SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable