293121
Thionyl chloride solution
2.0 M in methylene chloride
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
97 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
2.0 M in methylene chloride
Densité
1.373 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
ClS(Cl)=O
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
Clé InChI
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.