28705
α-Cyclodextrin
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
alpha-Cyclodextrin, α-Schardinger dextrin, Cyclohexaamylose, Cyclomaltohexaose
112,00 $
About This Item
112,00 $
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +136±3°, c = 10% in H2O
Perte
≤10% loss on drying
Pf
>278 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
hydroxyl
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C36H60O30/c37-1-7-25-13(43)19(49)31(55-7)62-26-8(2-38)57-33(21(51)15(26)45)64-28-10(4-40)59-35(23(53)17(28)47)66-30-12(6-42)60-36(24(54)18(30)48)65-29-11(5-41)58-34(22(52)16(29)46)63-27-9(3-39)56-32(61-25)20(50)14(27)44/h7-54H,1-6H2/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-/m1/s1
Clé InChI
HFHDHCJBZVLPGP-RWMJIURBSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable