Principaux documents
28550
Sigma-Aldrich
Phloxine B
adsorption indicator, for microscopy (Bot., Hist.)
Synonyme(s) :
2′,4′,5′,7′-Tetrabromo-4,5,6,7-tetrachlorofluorescein disodium salt, Acid Red 92, Cyanosine, D&C;Red No. 28, Eosin 10B
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H2Br4Cl4Na2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
829.63
Numéro C.I. (Colour Index):
45410
Beilstein:
3887100
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
adsorption indicator
for microscopy (Bot., Hist.)
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]c1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c([O-])c(Br)cc3C24OC(=O)c5c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c45)c1Br
InChI
1S/C20H4Br4Cl4O5.2Na/c21-5-1-3-17(9(23)15(5)29)32-18-4(2-6(22)16(30)10(18)24)20(3)8-7(19(31)33-20)11(25)13(27)14(28)12(8)26;;/h1-2,29-30H;;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
OOYIOIOOWUGAHD-UHFFFAOYSA-L
Remplacé(e)(s) par