56413
2-Pyridinol 1-oxide
≥98.0% (N)
Synonyme(s) :
1-Hydroxy-2-pyridone, 2-Hydroxypyridine 1-oxide, HOPO
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (N)
Forme
solid
Pf
147-152 °C
Chaîne SMILES
Oc1cccc[n+]1[O-]
InChI
1S/C5H5NO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7H
Clé InChI
JVHZMYAXZUIZKS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- To fabricate gold electrodes for the electrochemical determination of europium using cyclic voltammetry.
- To prepare polymeric nickel (II) complex of 2-hydroxypyridine-N-oxide.
- In the synthesis of 1-methoxypyrid-4-one in the presence of sodium methoxide and methyl toluene-9-sulphonate.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup